Läs mer
(5S)-1-Metyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((-)-Cotinin), Mikromol™
Beskrivning
(5S)-1-Metyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one ((-)-Cotinin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cotinine |
| CAS | 486-56-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cotinine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | (5S)-1-metyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-ett |
| Visa mer |