Läs mer
5S-2-Amino-5-dibenzylamino-4-oxo-1,6-diphenylhex-2-ene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5S-2-Amino-5-dibenzylamino-4-oxo-1,6-diphenylhex-2-ene |
| CAS | 156732-13-7 |
| Molekylformel | C32 H32 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Hexen-3-one, 5-amino-2-[bis(phenylmethyl)amino]-1,6-diphenyl-, (2S)-, 4-Hexen-3-one, 5-amino-2-[bis(phenylmethyl)amino]-1,6-diphenyl-, (S)-, (2S)-5-Amino-2-[bis(phenylmethyl)amino]-1,6-diphenyl-4-hexen-3-one, (S)-2-Amino-5-(N,N-dibenzylamino)-4-oxo-1,6-diphenylhex-2-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C32H32N2O/c33-30(21-26-13-5-1-6-14-26)23-32(35)31(22-27-15-7-2-8-16-27)34(24-28-17-9-3-10-18-28)25-29-19-11-4-12-20-29/h1-20,23,31H,21-22,24-25,33H2/t31-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=CC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)Cc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (2S)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-diphenylhex-4-en-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.61 |
| Formel vikt | 460.2515 |