Läs mer
(5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-phenyl-4(h)-1,4-oxazin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-phenyl-4(h)-1,4-oxazin-2-one |
| CAS | 144896-92-4 |
| Molekylformel | C10 H11 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-6-11-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1CN[C@H](CO1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (5S)-5-phenylmorpholin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |