Läs mer
(5S,4R)-Isocycloseram, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((S)-5-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-N-((R)-2-ethyl-3-oxoisoxazolidin-4-yl)-2-methylbenzamide |
| CAS | 1309959-62-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-((S)-5-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-N-((R)-2-ethyl-3-oxoisoxazolidin-4-yl)-2-methylbenzamide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C23 H19 Cl2 F4 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-((S)-5-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)-N-((R)-2-ethyl-3-oxoisoxazolidin-4-yl)-2-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19Cl2F4N3O4/c1-3-32-21(34)18(10-35-32)30-20(33)14-5-4-12(6-11(14)2)17-9-22(36-31-17,23(27,28)29)13-7-15(24)19(26)16(25)8-13/h4-8,18H,3,9-10H2,1-2H3,(H,30,33)/t18-,22+/m1/s1 |
| LEDER | CCN1OC[C@@H](NC(=O)c2ccc(cc2C)C3=NO[C@@](C3)(c4cc(Cl)c(F)c(Cl)c4)C(F)(F)F)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-[(5S)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2-oxazol-3-yl]-N-[(4R)-2-ethyl-3-oxo-1,2-oxazolidin-4-yl]-2-methylbenzamide |
| Visa mer |