Läs mer
Alfa Aesar™ (5S,6R)-(+)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone,99%, ee 98%
Produktkod. 15415806
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415806 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15415806 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H60498.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5S,6R)-(+)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone
CAS 105228-46-4
Smältpunkt 204°C to 207°C
Färg White
Molekylformel C24H21NO4
MDL-nummer MFCD00074956
Kvantitet 1 g
Synonym 2s,3r-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2s,3r-+-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2s,3r-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2s,3r-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, pubchem18127, 2s,3r-+-n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2s,3r-benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
InChI-nyckel HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 387.44
PubChem CID 981233
Formel vikt 387.43
Procent renhet 99%
Fysisk form Solid