Läs mer
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid |
| CAS | 113231-05-3 |
| Molekylformel | C10 H18 N2 O6 . H2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O6.H2O/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);1H2/t7-;/m0./s1 |
| LEDER | O.NCCCC[C@H](N(CC(=O)O)CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-6-amino-2-[bis(carboxymethyl)amino]hexanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.28 |
| Formel vikt | 280.1271 |