Läs mer
Viking Optical™ 5X Folding Magnifier
Produktkod. 12866325
Encompass_Preferred
Change view
Diameter (metrisk) lins:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) lins Förpackningsstorlek
12866325 19 mm Varje
1 options
Produktkod. 12866325 Leverantör Viking Optical™ Leverantörsnummer 5607
Beräknad leverans: 16-11-2026
Pocket doublet type, giving tolerably flat field with minimum chromatic aberration. Lens approximately 19mm diameter. Mounted in metal frame.
Specifikationer
Inkluderar Metal Frame
Diameter (metrisk) lins 19 mm
Förstoring 5x
Produkttyp Magnifier, Folding