Läs mer
Invitrogen™ 5X Kinasbuffert A
Beskrivning
5X Kinase Buffer A är en koncentrerad generell kinasanalysbuffert som kan användas med en mängd olika analystekniker som, LanthaScreen™ , Adapta™ , och Z’-LYTE™ analyser.
Färdig att använda och validerad med LanthaScreen™ , Adapta™ , och Z’LYTE™ analyser
Optimerad 5X koncentrerad formulering
Förenklad hantering med rumstemperatur förvaring
Enkel screening för Kinase Targets med hjälp av en Invitrogen™ Plattform
LanthaScreen™ Eu-bindningsanalys
LanthaScreen™ Aktivitetsanalys
Adapta™ Universell kinasanalys
Z´-LYTE™ Kinase Assay Kit
Spara utrymme i frys
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Färdig att använda och validerad med LanthaScreen™ , Adapta™ , och Z’LYTE™ analyser
Enkel screening för Kinase Targets med hjälp av en Invitrogen™ Plattform
LanthaScreen™ Eu-bindningsanalys
LanthaScreen™ Aktivitetsanalys
Adapta™ Universell kinasanalys
Z´-LYTE™ Kinase Assay Kit
Spara utrymme i frys
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kinasbuffert A |
| Koncentration | 5X |
| För användning med (applikation) | Pharma & Biopharma; Proteinanalyser och analys |
| För användning med (utrustning) | Adapta™ och Z-LYTE™ prov; |
| pH | 7.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Inkluderar | 250 mM HEPES (pH 7,5), 50 mM MgCl2, 5 mM EGTA och 0,05 % Brij-35 |