Läs mer
Invitrogen™ Platinum™ II grön PCR-buffert (5X)
Produktkod. 16697075
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. 16697075
Brand: Invitrogen™ 14966123
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
4 x 1,25 ml 5X Platinum II Green PCR-buffert
Invitrogen 5X Platinum II Grön PCR-buffert för snabb och enkel PCR
Invitrogen Platinum II Green PCR Buffer är en innovativ buffert optimerad för användning med Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymeras. På grund av dess unika sammansättning är glödgningstemperaturen 60 °C för de flesta primerpar som utformats enligt de allmänna designreglerna. Isostabiliserande molekyler i bufferten ökar –primermallens duplexstabilitet under hybridiseringssteget och bidrar till ökad specificitet utan att behöva optimera hybridiseringstemperaturen för varje primerpar.
Platinum II Grön PCR-buffert ger 1,5 mM MgCl 2 i den slutliga reaktionen och kompletteras med ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
Innehåll och lagring 5X Platinum II Green PCR-buffert, 4 x 1,25 mL
Förvaras vid -°20 C i en icke-frostfri frys.
Formatera Provrör
Polymeras Platina II Taq Hot-Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp PCR-buffert
Kvantitet 5 mL
Volym 4 x 1.5 mL
Endast för forskning.