Läs mer
Univet™ 5X7 skyddsglasögon med anti-repbeläggning och UV400-skydd
Produktkod. 17950872
Change view
UV-skydd:
UV400
Produktkod. UV-skydd
17950872 UV400
1 options
Produktkod. 17950872 Leverantör Univet™ Leverantörsnummer 5X7.01.00.00
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
5X7 Goggles utvecklades för en idealisk passform, även i kombination med receptbelagda glasögon. Den stabila ramen och justerbara skalmarna säkerställer en säker passform och optimal komfort, även under extrema förhållanden.
  • Templar med gummiterminaler och lutande rörelse
  • SoftPad-teknik
  • Templar justerbara i längd
  • Integrerade sidoskydd
Specifikationer
Form Rektangulär
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Skyddsglasögon över glasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PVC
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras