missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5Xi)-6-Amino-6-deoxy-1,2-O-(1-methylethylidene)-Alpha-D-xylo-hexofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5Xi)-6-Amino-6-deoxy-1,2-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-xylo-hexofuranose |
| CAS | 354764-01-5 |
| Molekylformel | C9H17NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2)14-7-5(12)6(4(11)3-10)13-8(7)15-9/h4-8,11-12H,3,10H2,1-2H3/t4?,5-,6?,7?,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2OC(C(O)CN)[C@@H](O)C2O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,6R)-5-(2-amino-1-hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vikt | 219.1107 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?