Läs mer
(5Z)-5-Dodecenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5Z)-5-Dodecenoic acid |
| CAS | 2430-94-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C12 H22 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (Z)-5-Dodecenoic acid, (5Z)-5-Dodecenoic acid, (Z)-Dodec-5-enoic acid, cis-5-Dodecenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h7-8H,2-6,9-11H2,1H3,(H,13,14)/b8-7- |
| LEDER | CCCCCC\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-dodec-5-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.3 |
| Visa mer |