Läs mer
(5Z)-5-(p-Nitrobenzylidene)rhodanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5Z)-5-(p-Nitrobenzylidene)rhodanine |
| CAS | 1134203-13-6 |
| Molekylformel | C10H6N2O3S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (5Z)-5-[(4-Nitrophenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, (5Z)-5-(4-Nitrobenzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2O3S2/c13-9-8(17-10(16)11-9)5-6-1-3-7(4-2-6)12(14)15/h1-5H,(H,11,13,16)/b8-5- |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\2/SC(=S)NC2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | (5Z)-5-[(4-nitrophenyl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.3 |
| Formel vikt | 265.982 |