Läs mer
5Z-7-Oxozeaenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418099
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418099 5 mg 5mg
15428099 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66651.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66018-38-0 | C19H22O7 | 362.378 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66018-38-0
Molekylformel C19H22O7
Molekylvikt (g/mol) 362.378
MDL-nummer MFCD12912700
InChI-nyckel NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8,9,16-trihydroxy-14-methoxy-3-methyl-4,8,9,10-tetrahydro-3h-2-benzoxacyclotetradecine-1,7-dione
PubChem CID 53442201
IUPAC-namn 5,6,15-trihydroxi-17-metoxi-11-metyl-12-oxabicyklo[12.4.0]oktadeka-1(14),2,8,15,17-pentaen-7,13-dion
LEDER CC1CC=CC(=O)C(C(CC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)O1)O)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5Z-7-Oxozeaenol
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in DMSO
Formel vikt 362.37
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.