missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]-5,8,11,14,17-eicosapentaenamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]-5,8,11,14,17-eicosapentaenamide |
| CAS | 2407569-86-0 |
| Molekylformel | C27 H45 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(6-Hydroxy,-5-(hydroxymethyl)hexyl Eicosapentaenamide, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-(6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl)icosa-5,8,11,14,17-pentaenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H45NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-27(31)28-23-20-19-21-26(24-29)25-30/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,26,29-30H,2,5,8,11,14,17-25H2,1H3,(H,28,31)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| LEDER | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCCCC(CO)CO |
| IUPAC-namn | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-[6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]icosa-5,8,11,14,17-pentaenamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.651 |
| Formel vikt | 431.34 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?