Läs mer
(5Z,8Z,11Z,14Z)-2-[[Tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-5,8,11,14-eicosatetraenoic Acid 1-[[[Tris(1-methylethyl)silyl]oxy]methyl]ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5Z,8Z,11Z,14Z)-2-((Tris(1-methylethyl)silyl)oxy)-5,8,11,14-eicosatetraenoic Acid 1-(((Tris(1-methylethyl)silyl)oxy)methyl)ethyl Ester |
| CAS | 223259-26-5 |
| Molekylformel | C41H78O4Si2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H78O4Si2/c1-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-41(42)45-40(32-43-46(34(2)3,35(4)5)36(6)7)33-44-47(37(8)9,38(10)11)39(12)13/h18-19,21-22,24-25,27-28,34-40H,14-17,20,23,26,29-33H2,1-13H3/b19-18-,22-21-,25-24-,28-27- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC(CO[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)CO[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[tri(propan-2-yl)silyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 691.23 |
| Formel vikt | 690.5439 |