Läs mer
6-[(1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-yl)amino]hexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[(1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-yl)amino]hexanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O4S/c16-12(17)8-2-1-5-9-14-13-10-6-3-4-7-11(10)20(18,19)15-13/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vikt | 296.0831 |