Läs mer
6-(1,4-diazepan-1yl)nikotinonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10096414
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10096414
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB07871DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 683274-59-1
Molekylformel C11H14N4
Molekylvikt (g/mol) 202.261
MDL-nummer MFCD01567269
InChI-nyckel AWTOGESBXYCVMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, maybridge4_004605, 6-1,4-diazepan-1yl nicotinonitrile, 6-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 6-1,4-diazepan-1-yl-3-pyridinecarbonitrile, 6-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2747101
IUPAC-namn 6-(1,4-diazepan-l-yl)pyridin-3-karbonitril
LEDER C1CNCCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%