Läs mer
6-(1,4-diazepan-1yl)nikotinonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 202.26 |
| Procent renhet | 97% |