Läs mer
6-(1-Fluoroethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indaziflam-desindenyl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8FN5/c1-2(6)3-9-4(7)11-5(8)10-3/h2H,1H3,(H4,7,8,9,10,11) |
| Formel vikt | 157.0764 |