missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]-3-pyridinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]-3-pyridinol |
| CAS | 168844-46-0 |
| Molekylformel | C20H19NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5''-OH-Pyriproxyfen |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-12-7-16(22)13-21-20)14-23-17-8-10-19(11-9-17)25-18-5-3-2-4-6-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3 |
| LEDER | CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccc(O)cn3 |
| IUPAC-namn | 6-[1-(4-phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?