Läs mer
6-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]-3-pyridinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]-3-pyridinol |
| CAS | 168844-46-0 |
| Molekylformel | C20H19NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5''-OH-Pyriproxyfen |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-12-7-16(22)13-21-20)14-23-17-8-10-19(11-9-17)25-18-5-3-2-4-6-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3 |
| LEDER | CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccc(O)cn3 |
| IUPAC-namn | 6-[1-(4-phenoxyphenoxy)propan-2-yloxy]pyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.1314 |