Läs mer
Alfa Aesar™ 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 11494580
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494580 1 g 1g
11404590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494580 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H50127.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 241816-11-5
Molekylformel C11H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 190.246
MDL-nummer MFCD04117814
InChI-nyckel RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
PubChem CID 2763980
IUPAC-namn 6-piperidin-1-ylpyridine-3-carbaldehyde
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 42°C to 44°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.25
Procent renhet 98%