Läs mer
6-(1-Pyrrolidinyl)nikotinaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10299392
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10299392 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10360643 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10316804 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10299392 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07079CB
Kemiska identifierare
CAS 261715-39-3
Molekylformel C10H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 176.219
InChI-nyckel FFFAXGTZBUMKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidino pyridine-3-carboxaldehyde, acmc-1cg5q, 6-1-pyrrolidino nicotinaldehyde
PubChem CID 2794775
IUPAC-namn 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.22
Procent renhet 97%