Läs mer
6,10,11-Triethylcarbonate-1-demethyl Daunomycinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,10,11-Triethylcarbonate-1-demethyl Daunomycinone |
| CAS | 67665-62-7 |
| Molekylformel | C29H28O14 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | (1S-cis)-3-Acetyl-1,2,3,4,6,11-hexahydro-3,10-dihydroxy-6,11-dioxo-1,5,12-naphthacenetriyl Carbonic Acid Triethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28O14/c1-5-38-26(34)41-17-12-29(37,13(4)30)11-15-19(17)25(43-28(36)40-7-3)21-20(24(15)42-27(35)39-6-2)22(32)14-9-8-10-16(31)18(14)23(21)33/h8-10,17,31,37H,5-7,11-12H2,1-4H3/t17-,29-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)O[C@H]1C[C@@](O)(Cc2c(OC(=O)OCC)c3C(=O)c4cccc(O)c4C(=O)c3c(OC(=O)OCC)c12)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [(1S,3S)-3-acetyl-1,12-bis(ethoxycarbonyloxy)-3,10-dihydroxy-6,11-dioxo-2,4-dihydro-1H-tetracen-5-yl] ethyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 600.52 |
| Formel vikt | 600.1479 |