Läs mer
6,11-Di-O-methyl Erythromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,11-di-O-methyl Erythromycin |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,45)34(46-13)22(4)29(41)20(2)18-38(9,48-15)33(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(44)51-27)52-28-19-37(8,47-14)32(43)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-43,45H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1 |
| Formel vikt | 761.4925 |