Läs mer
6,11-Dihydro-11-hydroxy Dothiepin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,11-Dihydro-11-hydroxy Dothiepin |
| CAS | 1531-85-7 |
| Molekylformel | C19H23NOS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydro-dibenzo[b,e]thiepin-11-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NOS/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 11-[3-(dimethylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.46 |
| Formel vikt | 313.15 |