Läs mer
6,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate, Mikromol
Beskrivning
6,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,11-Dihydro-(5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate |
| CAS | 127785-96-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6,11-Dihydro-(5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine Fumarate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H16 N2 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5H-Dibenz[b,e]azepine-6-methanamine, 6,11-dihydro-, (2E)-2-butenedioate (1:1): 5H-Dibenz[b,e]azepine-6-methanamine, 6,11-dihydro-, (E)-2-butenedioate (1:1), 6,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2.C4H4O4/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)17-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,15,17H,9-10,16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Visa mer |