Läs mer
6,11-Dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxytetracene-5,12-dione (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30382140
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30382140 0.5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 30382140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4537650.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,11-Dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxytetracene-5,12-dione (Technical Grade)
CAS 105612-58-6
Molekylformel C21H14O7
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 5,12-Naphthacenedione, 6,11-dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, 5,12-Naphthacenedione, 6,11-dihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy- (9CI), 6,11-Dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxytetracene-5,12-dione
InChI formel InChI=1S/C21H14O7/c1-28-14-4-2-3-11-15(14)21(27)17-16(19(11)25)20(26)12-7-9(13(23)8-22)5-6-10(12)18(17)24/h2-7,22,24,26H,8H2,1H3
LEDER COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4cc(ccc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
IUPAC-namn 6,11-dihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxytetracene-5,12-dione
Molekylvikt (g/mol) 378.33
Formel vikt 378.074