Läs mer
6,12-Dibromochrysene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15436848
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436848 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 15436848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60383.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,12-Dibromochrysene
CAS 131222-99-6
Molekylformel C18H10Br2
MDL-nummer MFCD00092281
Kvantitet 50 mg
Synonym 6,12-dibromochryscene, chrysene, 6,12-ibromo, chrysene, 6,12-dibromo, acmc-1c5x4, 6,12-bis bromanyl chrysene, 6,12-dibromochrysen
InChI-nyckel RULVBMDEPWAFIN-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC2=C(C=C(Br)C3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 6,12-dibromochrysene
Molekylvikt (g/mol) 386.09
PubChem CID 3286225
Formel vikt 386.088
Procent renhet 99%