missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,13-Pentacenedione-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,13-Pentacenedione-d12 |
| CAS | 68234-48-0 |
| Molekylformel | C22D12O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6,13-Pentacenequinone-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H12O2/c23-21-17-9-13-5-1-2-6-14(13)10-18(17)22(24)20-12-16-8-4-3-7-15(16)11-19(20)21/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| LEDER | O=C1C2=C([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3C([2H])=C2C(C4=C([2H])C5=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C5C([2H])=C41)=O |
| IUPAC-namn | pentacene-6,13-dione-d12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.4 |
| Formel vikt | 320.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?