Läs mer
6,13-Pentacenenon, 99 %
Produktkod. 10203002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10203002 1 g Glasflaska 1g
10083373 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10203002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364270010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3029-32-1 | C22H12O2 | 308,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3029-32-1
Molekylformel C22H12O2
Molekylvikt (g/mol) 308.34
MDL-nummer MFCD00003709
InChI-nyckel UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,13-pentacenequinone, 6,13-pentacenedione, acmc-209hec, ufcvadnixduefz-uhfffaoysa
PubChem CID 76415
IUPAC-namn pentacen-6,13-dion
LEDER C1=CC=C2C=C3C(=CC2=C1)C(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4C3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6, 13-Pentacenequinone
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 394,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 07,I,451
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, bensen, pyridin, dioxan, dimetylformamid, nitrobensen
Formel vikt 308.34
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6,13-Pentacenequinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.