missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-[(1E, 3E)-4-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-d3)-2-methyl-1,3-butadien-1-yl]-4-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[(1E','3E)-4-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-d3)-2-methyl- |
| CAS | 1185236-53-6 |
| Molekylformel | C21 2H3 H21 O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O3/c1-13(9-18-10-14(2)11-21(22)24-18)7-8-19-15(3)12-20(23-6)17(5)16(19)4/h7-12H,1-6H3/b8-7+,13-9+/i6D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C2=CC(=CC(=O)O2)C)\C)c(C)c1C |
| IUPAC-namn | 4-methyl-6-[(1E,3E)-2-methyl-4-[2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]buta-1,3-dienyl]pyran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.43 |
| Formel vikt | 327.1914 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?