Läs mer
6-(lH-Pyrazol-1-yl)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497017
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497017 250 mg 250mg
15487017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34104.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 253315-22-9 | C9H7N3O2 | 189.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253315-22-9
Molekylformel C9H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD00140749
InChI-nyckel QWFKXYLAKWFQLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1h-pyrazol-1-yl nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-pyrazolylpyridine-3-carboxylic acid, pyrazolylnicotinicacid, 6-pyrazol-1-ylnicotinic acid, 6-pyrazol-1-yl-nicotinicacid, 6-pyrazole-1-yl-nicotinic acid, 6-1h-pyrazol-1yl nicotinic acid
PubChem CID 2763614
LEDER OC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(1H-Pyrazol-1-yl)nicotinic acid
Smältpunkt 272°C to 274°C
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 6-(lH-pyrazol-l-yl)pyridin-3-karboxylsyra
Formel vikt 189.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.