Läs mer
6-(2,2,2-trifluoretoxi)nikotinsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772123
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772123 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10243422 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772123 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF04860CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175204-90-7
Molekylformel C8H6F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 221.135
MDL-nummer MFCD00110708
InChI-nyckel GZOOLXWQKURRPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-2,2,2-trifluoroethoxy nicotinic acid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoroethoxy pyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy, 6-2,2,2-trifluoro-ethoxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-2,2,2-trifluoroethoxy, maybridge3_005082, pubchem17425, 6-2,2,2 trifluroethoxy nicotinic acid, 6-2,2,2 trifluoroethoxy nicotinic acid
PubChem CID 2781028
IUPAC-namn 6-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC=C1C(=O)O)OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(2, 2, 2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.13
Procent renhet 95%