missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxo-hexanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-((2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)amino)-6-oxo-hexanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1435490-39-3 |
| Molekylformel | C17H25NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO5/c1-21-14-9-8-13(12-15(14)22-2)10-11-18-16(19)6-4-5-7-17(20)23-3/h8-9,12H,4-7,10-11H2,1-3H3,(H,18,19) |
| LEDER | COC(=O)CCCCC(=O)NCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 6-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamino]-6-oxohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.38 |
| Formel vikt | 323.1733 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?