Läs mer
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Mikromol™
Produktkod. 30051287
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30051287 50 mg
1 options
Produktkod. 30051287 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0922.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
CAS 661463-79-2
Analyt- eller komponentnamn 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H5 Cl2 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lamotrigine Imp. D (EP), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Lamotrigine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2N3O2/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(15)12-9(16)14-13-7/h1-3H,(H2,12,14,15,16)
LEDER Clc1cccc(C2=NNC(=O)NC2=O)c1Cl
IUPAC-namn 6-(2,3-dichlorophenyl)-2H-1,2,4-triazine-3,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 258.06
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 256.9759 g/mol