Läs mer
6-(2,3-Difluorophenyl)picolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(2,3-Difluorophenyl)picolinic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7F2NO2/c13-8-4-1-3-7(11(8)14)9-5-2-6-10(15-9)12(16)17/h1-6H,(H,16,17) |
| Formel vikt | 235.0445 |