Läs mer
6-(2,3-difluorfenyl)pikolinsyra, TRC
Produktkod. 30379239
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379239 1 g
30369050 250 mg
30377217 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30379239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4510301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 887983-10-0
Molekylformel C12H7F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 235.19
IUPAC-namn 6-(2,3-difluorfenyl)pyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cccc(n1)c2cccc(F)c2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(2,3-Difluorophenyl)picolinic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H7F2NO2/c13-8-4-1-3-7(11(8)14)9-5-2-6-10(15-9)12(16)17/h1-6H,(H,16,17)
Formel vikt 235.0445