Läs mer
6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Mikromol™
Produktkod. 30052406
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30052406 50 mg
1 options
Produktkod. 30052406 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0922.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
CAS 38943-76-9
Analyt- eller komponentnamn 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H7 Cl2 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-(2,4-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, Lamotrigine Imp. G (EP), Lamotrigine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-4-1-2-5(6(11)3-4)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
LEDER Nc1nnc(c(N)n1)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-namn 6-(2,4-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Molekylvikt (g/mol) 256.09
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 255.0079 g/mol