missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| CAS | 449808-50-8 |
| Molekylformel | C15H11F2N3O4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-(2,4-difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylsulfonyl)-, 6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylsulfonyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11F2N3O4S/c1-20-13-8(7-18-15(19-13)25(2,22)23)5-12(14(20)21)24-11-4-3-9(16)6-10(11)17/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CN1C(=O)C(=Cc2cnc(nc12)S(=O)(=O)C)Oc3ccc(F)cc3F |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.33 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?