Läs mer
6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylthio)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(2,4-Difluorophenoxy)-8-methyl-2-(methylthio)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| CAS | 449811-12-5 |
| Molekylformel | C15H11F2N3O2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11F2N3O2S/c1-20-13-8(7-18-15(19-13)23-2)5-12(14(20)21)22-11-4-3-9(16)6-10(11)17/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CSc1ncc2C=C(Oc3ccc(F)cc3F)C(=O)N(C)c2n1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.33 |