Läs mer
6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one |
| CAS | 74150-27-9 |
| Molekylformel | C19H18N4O2 |
| MDL-nummer | MFCD00761648 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C1CC(C)C(C2=CC=C3C(N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)N3)=C2)=NN1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.37 |
| Procent renhet | 98% |