missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,2',4'-Trimethoxyflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,2',4'-Trimethoxyflavone |
| CAS | 720675-74-1 |
| Molekylformel | C18H16O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2',4',6-Trimethoxyflavone, 2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3 |
| LEDER | O=C1C=C(C2=C(OC)C=C(OC)C=C2)OC3=CC=C(C=C13)OC |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.32 |
| Formel vikt | 312.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Spot an opportunity for improvement?