Läs mer
6,2'-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16484947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484947 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16484947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6628
MedChemExpress 6,2'-Dihydroxyflavone is a novel antagonist of GABAA receptor.
6,2'-Dihydroxyflavone is a novel antagonist of GABAA receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,2'-Dihydroxyflavone
CAS 92439-20-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=CC=C2O)OC3=CC=C(O)C=C13
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.24
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation