Läs mer
6-(2-Furyl)nikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285614
Change view
Click to view available options
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Product Code.
10285614 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Product Code. 10285614 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC54904DA
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-(2-Furyl)nicotinaldehyde
CAS 886851-42-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H7NO2
MDL-nummer MFCD04115423
Kvantitet 1 g
Synonym 6-2-furyl nicotinaldehyde, 6-furan-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-furan-2-yl nicotinaldehyde, 6-2-furyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-2-furanyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-furanyl, 6-furan-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde
InChI-nyckel RHHAYCIYWCFECO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=COC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
IUPAC-namn 6-(furan-2-yl)pyridin-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 173.171
PubChem CID 24729675
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%