Läs mer
6-(2-furyl)nikotinsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10001934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10001934 250 mg 250mg
10144913 1 g 1g
10557484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10001934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54901CB
Kemiska identifierare
CAS 884507-36-2
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD06410385
InChI-nyckel ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 19010290
IUPAC-namn 6-(furan-2-yl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(2-Furyl)nicotinic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%