Läs mer
6-(2-Hydroxybenzylamino)-2-(3-hydroxypropylamino)-9-isopropylpurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(2-Hydroxybenzylamino)-2-(3-hydroxypropylamino)-9-isopropylpurine |
| CAS | 471270-60-7 |
| Molekylformel | C18 H24 N6 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N6O2/c1-12(2)24-11-21-15-16(20-10-13-6-3-4-7-14(13)26)22-18(23-17(15)24)19-8-5-9-25/h3-4,6-7,11-12,25-26H,5,8-10H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23) |
| LEDER | CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3O)nc(NCCCO)nc12 |
| IUPAC-namn | 2-[[[2-(3-hydroxypropylamino)-9-propan-2-ylpurin-6-yl]amino]methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.42 |
| Formel vikt | 356.1961 |