Läs mer
6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)carbonyl] Nicotinic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)carbonyl] Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153559-92-3 |
| Molekylformel | C23H27NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-[(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)carbonyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3/c1-14-11-17-18(23(4,5)10-9-22(17,2)3)12-16(14)20(25)19-8-7-15(13-24-19)21(26)27-6/h7-8,11-13H,9-10H2,1-6H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)c2cc3c(cc2C)C(C)(C)CCC3(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 6-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalene-2-carbonyl)pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.47 |
| Formel vikt | 365.1991 |