missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethenyl] Nicotinic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethenyl] Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153559-44-5 |
| Molekylformel | C24H29NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethenyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO2/c1-15-12-19-20(24(5,6)11-10-23(19,3)4)13-18(15)16(2)21-9-8-17(14-25-21)22(26)27-7/h8-9,12-14H,2,10-11H2,1,3-7H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(nc1)C(=C)c2cc3c(cc2C)C(C)(C)CCC3(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 6-[1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethenyl]pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.49 |
| Formel vikt | 363.2198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?